Przejdź do
04-784
Przeciwciało anty-IRS1, klon AW58, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone AW58, Upstate®
Synonim(y):
substrat receptora insuliny 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AW58, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
7
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
AW58, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IRS1(3667)
General description
Białka substratowe receptora insuliny są efektorami sygnalizacji inicjowanej zarówno przez insulinę, jak i IGF. Dzielą one domeny PH i PTB w pobliżu ich n-końców oraz wiele motywów fosforylacji Tyr w ich c-końcowych regionach. Białka wiążące się z fosforylowanymi tyrozyną białkami IRS obejmują kinazę PI3 p85, GRB2, SHP2, Nck, Crk i Fyn. IRS1 wydaje się być głównie zaangażowany w sygnalizację IGF i wzrost cytoszkieletu. IRS2 wydaje się być krytycznym mediatorem sygnalizacji insulinowej, ponieważ ablacja genetyczna powoduje cukrzycę typu II. IRS3 ulega ekspresji głównie w adipocytach i jest niezwykle silnym aktywatorem kinazy PI3. IRS4 nie posiada reszt tyrozynowych, które w innych białkach IRS wiążą się z SHP2.
Mr ~145-165kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający karboksy-końcowym 14 aminokwasom (C-YASINFQKQPEDRQ) IRS1 z wątroby szczura
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenia 1:1000 do 1:4000 tej partii wykryły IRS1 w lizatach RIPA z fibroblastów myszy 3T3/A31.
Immunoprecypitacja: 5-10 μl tej partii immunoprecypitowało IRS1 z 500 μg lizatu RIPA 3T3/A31.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Przeciwciało anty-IRS1, klon AW58 wykrywa poziom IRS1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
IRS1
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on in RIPA lysates from 3T3/A31 mouse fibroblasts
Other Notes
Zastępuje: 05-784
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)