Merck
04-796
Przeciwciało anty-Akt1/PKBα, klon AW24 | 04-796
clone AW24, from rabbit
Synonim(y):
Kinaza AKT1, kinaza białkowa B, kinaza serynowo-treoninowa RAC alfa, kinaza białkowa rac alfa, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AW24, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
AW24, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AKT1(207)
General description
Kinaza białkowa serynowo-treoninowa kodowana przez gen AKT1 jest katalitycznie nieaktywna w pierwotnych i unieśmiertelnionych fibroblastach pozbawionych surowicy. AKT1 i pokrewna AKT2 są aktywowane przez płytkowy czynnik wzrostu. Aktywacja jest szybka i specyficzna. W rozwijającym się układzie nerwowym AKT jest krytycznym mediatorem przeżycia neuronów indukowanego czynnikiem wzrostu. Czynniki przetrwania mogą hamować apoptozę w sposób niezależny od transkrypcji poprzez aktywację kinazy serynowo-treoninowej AKT1, która następnie fosforyluje i inaktywuje składniki mechanizmu apoptotycznego. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu.
~60 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd (C-RPHFPQFSYSASGTA) odpowiadający C-końcowi (reszty 466-480) szczurzego Akt1/PKBα.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Przeciwciało anty-Akt1, klon AW24 wykrywa poziom Akt1/PKBα i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB i IP.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Akt1/PKBα.
Physical form
Format: Oczyszczony
Supernatant hodowli zawierający 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293.
Evaluated by western blot on RIPA lysates from human HEK293 cells.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Akt1/PKBα in RIPA lysates from human HEK293 cells.
Other Notes
Zastępuje: 05-796
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)