Przejdź do
04-822
Przeciwciało anty-Rho (-A, -B, -C), klon 3L74, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone 3L74, Upstate®
Synonim(y):
homolog ras
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3L74, monoclonal
Application:
WB
Citations:
12
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
3L74, monoclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RHOA(387)
General description
Białka Rho należą do superrodziny GTPaz Ras o niskiej masie cząsteczkowej, która obejmuje RAS, RHO, RAB, RAN, RAD i ARF. Te małe białka wiążące GTP funkcjonują jako przełączniki molekularne, które regulują wiele procesów biologicznych, w tym proliferację komórek, apoptozę, różnicowanie, reorganizację cytoszkieletu i transport błonowy.
Pan 22kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (SYPDTVILMCFSIDSPDSLENKK) odpowiadający aminokwasom 73-94 ludzkiego Rho (-A, -B, -C), z dwiema końcowymi lizynami dodanymi w celu zwiększenia rozpuszczalności peptydu.
Application
Analiza Western Blot:
Rozcieńczenie 1:1000-1:4000 tej partii wykryło Rho (-A, -B, -C) w lizatach RIPA z ludzkich komórek HL-60 i szczurzych komórek PC-12. Przeciwciało to rozpoznaje również rekombinowane białko RhoA, ale nie rekombinowane białka rac1 lub cdc42.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
To przeciwciało anty-Rho (-A, -B, -C), klon 3L74 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Rho (-A, -B, -C).
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami na podstawie homologii sekwencji
Rozpoznaje Rho (-A, -B, -C)
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on modified RIPA lysates from HL-60 cells
Other Notes
Zastępuje: 05-822
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)