Przejdź do
04-823
Przeciwciało anty-fosfo-GluR1 (Ser831), klon N453, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone N453, Upstate®
Synonim(y):
AMPA 1, AMPA-selektywny receptor glutaminianu 1, receptor glutaminianu jonotropowy, AMPA 1, receptor glutaminianu, jonotropowy, AMPA 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
N453, monoclonal
Species reactivity:
mouse, chicken, human, rat
Application:
WB
Citations:
54
2440,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
N453, monoclonal
species reactivity
mouse, chicken, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer831)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
General description
106 kDa
Glutaminian L jest głównym neuroprzekaźnikiem pobudzającym w ośrodkowym układzie nerwowym. Neuroprzekaźnictwo glutaminergiczne jest zaangażowane w większość aspektów normalnego funkcjonowania mózgu i może być zaburzone w wielu stanach neuropatologicznych. Metabotropowe receptory glutaminianu to rodzina receptorów sprzężonych z białkiem G, które zostały podzielone na 3 grupy. Grupa I obejmuje GRM1 i wykazano, że receptory te aktywują fosfolipazę C. Ekspresję GRM1 odnotowano w różnych regionach mózgu i rdzenia kręgowego. EST zostały wyizolowane z bibliotek mózgu i oka.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję ...QQ[pS]IN..., w której pS odpowiada fosfo-serynie w pozycji 831 dojrzałego łańcucha GluR1. Sekwencja jest identyczna u człowieka, szczura, myszy i kurczaka.
Application
Analiza Western Blot:
Rozcieńczenie 1:1,000-1:4,000 tej partii wykryło fosforylowany GluR1 z preparatu mikrosomalnego mózgu szczura (nr katalogowy 12-144).
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Przeciwciało anty-fosfo-GluR1 (Ser831), klon N453 wykrywa poziom fosfo-GluR1 (Ser831) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reaktywność krzyżowa z ludźmi, myszami i kurczakami
Rozpoznaje GluR1 fosforylowany na serynie 831.
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Mózg szczura
routinely evaluated by western blot
Other Notes
Zastępuje: 05-823
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)