Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4A56, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
2
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
4A56, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDGFRB(5159)
General description
190kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 710-718 ludzkiego receptora PDGF β. W celu ułatwienia koniugacji dodano cysteinę na N-końcu. Sekwencja ta odpowiada aminokwasom 709-717 mysiego receptora PDGF β.
Application
Analiza Westerm Blot:
Rozcieńczenie 1:2000 tej partii wykryło PDGFRβ w lizatach RIPA z mysich komórek NIH/3T3, 3T3/A31 i ludzkich komórek HFF.
Immunoprecypitacja: 4 μg z poprzedniej partii immunoprecypitowało PDGFRβ z 500 μg lizatu RIPA 3T3/A31.
Rozcieńczenie 1:2000 tej partii wykryło PDGFRβ w lizatach RIPA z mysich komórek NIH/3T3, 3T3/A31 i ludzkich komórek HFF.
Immunoprecypitacja: 4 μg z poprzedniej partii immunoprecypitowało PDGFRβ z 500 μg lizatu RIPA 3T3/A31.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Czynniki wzrostu i receptory
To przeciwciało anty-PDGFRβ, klon 4A56 jest zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania PDGFRβ.
Biochem/physiol Actions
PDGFRβ, nie reaguje krzyżowo z receptorem EGF
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty RIPA z mysich komórek NIH/3T3, 3T3/A31 lub ludzkich komórek HFF
Lizaty RIPA z mysich komórek NIH/3T3, 3T3/A31 lub ludzkich komórek HFF
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from mouse NIH/3T3, 3T3/A31, or human HFF cells
Other Notes
Zastępuje: 05-825
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?