Przejdź do
04-893
Przeciwciało anty-JNK3/SAPK1b, klon C05T, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone C05T, from rabbit
Synonim(y):
Kinaza białkowa JNK3 alfa, kinaza MAP, kinaza MAP p49 3F12, kinaza białkowa aktywowana stresem JNK3, c-Jun N-końcowa kinaza 3, kinaza c-Jun 3, kinaza białkowa aktywowana mitogenami 10, kinaza białkowa aktywowana stresem JNK3, kinaza białkowa aktywowana stresem beta
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C05T, monoclonal
Application:
WB
Citations:
5
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
C05T, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPK10(5602)
rat ... Mapk10(25272)
General description
46-54kDa
Rodzina kinaz białkowych 1 aktywowanych stresem jest również określana jako rodzina kinaz N-końcowych jun, w świetle preferencji substratowych tych kinaz serynowo-treoninowych. Rodzina SAPK dzieli 42-45% identyczności w domenach kinaz z rodziną MAPK, a SAPK są aktywowane przez fosforylację treoniny i tyrozyny przez MKK4 i SKK4, podobnie jak kinazy MAP są fosforylowane na treoninie i tyrozynie przez MEK1 i MEK2. W przeciwieństwie do kinaz aktywowanych mitogenami, kinazy aktywowane stresem są tylko słabo aktywowane przez bodźce mitogenne, ale silnie aktywowane przez bodźce stresowe, takie jak cytokiny zapalne, niedokrwienie, środki chemioterapeutyczne i napromieniowanie.
Uważa się, że kinazy JNK/SAPK1, podobnie jak inne kinazy podobne do MAPK, fosforylują wiele substratów i regulują wiele procesów, w tym proliferację (w niektórych typach komórek) i apoptozę. Rodzina SAPK2/3 jest najczęściej określana jako rodzina p38. Kinazy te są również aktywowane przez stres, w szczególności cytokiny zapalne, napromieniowanie i niektóre toksyny, takie jak anizomycyna i arsenin. Kinazy aktywujące SAPK2/3 to SKK2/MEK3 dla SAPK2a i 2b oraz MKK6 dla SAPK3. Cele rodziny SAPK2/3 obejmują kinazy MAPKAP 2 i 3/3pK. Ponadto SKK4 jest spokrewniony z tą rodziną, wykazując 60% identyczności i jest aktywowany przez MKK6.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające pełnej długości szczurzego JNK3/ SAPK1b
Application
Analiza Western Blot: Rozcieńczenie 1:500-1:2000 tej partii wykryło JNK3 w lizatach RIPA z komórek A431.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Wykrywaj JNK3/SAPK1b przy użyciu tego przeciwciała anty-JNK3/SAPK1b, klon C05T zatwierdzony do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje JNK3/SAPK1b. Nie reaguje krzyżowo z JNK1 lub JNK2.
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórkowe RIPA z komórek A431.
Routinely evaluated by western blot on RIPA lysates from A431 cells.
Other Notes
Zastępuje: 05-893
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)