Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
D1W, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
WB
Citations:
-
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
D1W, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1054)
Gene Information
human ... KDR(3791)
General description
152 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH obejmujący fosforylowaną resztę tyrozynową 1054 ludzkiego KDR/Flk-1/VEGFR2.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Czynniki wzrostu i receptory
To przeciwciało anty-fosfo-KDR/Flk-1/VEGFR2 (Tyr1054), klon D1W jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-KDR/Flk-1/VEGFR2 (Tyr1054).
Western Blot: rozcieńczenie 1:1000-1:4000 do wykrywania fosfo-KDR/Flk-1/VEGFR2 w lizatach RIPA ze stymulowanych CSF komórek śródbłonka aorty świń (PAE) wyrażających ludzki chimeryczny receptor CSF-R1/murine KDR.
Biochem/physiol Actions
KDR/Flk-1/VEGFR2 fosforylowany na tyrozynie 1054.
Przewiduje się, że ma szeroką reaktywność krzyżową między gatunkami na podstawie homologii sekwencji.
Physical form
Supernatant hodowlany z 0,05% azydkiem sodu
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot in RIPA lysates from CSF stimulated porcine aortic endothelial (PAE) cells expressing a human CSF-R1/murine KDR chimeric receptor.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?