Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Przewidywany termin wysyłki14 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
LA1, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, Neutral, WB
Citations:
73
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LA1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
180 kDa
Reaguje z zewnętrzną domeną receptora EGF na wszystkich ludzkich komórkach. Konkuruje z EGF i TGF-α o wiązanie na komórkach ludzkich.
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (UniProt: P00533; znany również jako EC:2.7.10.1, protoonkogen c-ErbB-1, receptorowa kinaza tyrozynowo-białkowa erbB-1) jest kodowany przez gen EGFR (znany również jako ERBB, ERBB1, HER1) (Gene ID: 1956) u człowieka. EGFR jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która ulega wszechobecnej ekspresji. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (1-24), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 25-645), domenę transbłonową (aa 646-668) i długą domenę cytoplazmatyczną (669-1210). Posiada aktywność receptorowej kinazy tyrozynowej i po związaniu ligandów aktywuje kilka kaskad sygnalizacyjnych. Wiadomo, że wiązanie ligandów wyzwala homo- i/lub heterodimeryzację receptora, co stymuluje jego wewnętrzną wewnątrzkomórkową aktywność kinazy białkowo-tyrozynowej. W rezultacie dochodzi do autofosforylacji reszt tyrozynowych w C-końcowej domenie EGFR, co skutkuje aktywacją kilku dalszych kaskad sygnalizacyjnych, w tym Ras-RAF-MEK-ERK, kinazy PI3-Akt, PLCγ-PKC i STAT. Fosforylacja EGFR przy serynie 695 jest tylko częściowa i występuje tylko wtedy, gdy treonina 693 jest fosforylowana. EGFR ulega również mono- i polubikwitynacji po stymulacji EGF. Jednak ta ubikwitynacja nie wpływa na aktywność kinazy tyrozynowej receptora ani na jego zdolność sygnalizacyjną. EGFR jest powszechnie nadeksprymowany i zmutowany w wielu ludzkich nowotworach złośliwych i często wiąże się z agresywnymi fenotypami.
Immunogen
Ludzkie białka błonowe A431.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Czynniki wzrostu i receptory
Wykrywaj EGFR przy użyciu tego przeciwciała anty-EGFR, neutralizującego, klonu LA1 zatwierdzonego do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii, immunoprecypitacji, neutralizacji i Western Blotting.
Analiza immunocytochemiczna (IC): 2 μg/ml reprezentatywnej partii wykryło EGFR w komórkach A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa) (IHC): Rozcieńczenie 1:50 tego przeciwciała wykryło EGFR w wycinkach tkanki ludzkiego łożyska.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała immunoprecypitowała EGFR w komórkach Huh-7.5. (Diao, J., et al. (2012). J. Virol. 86(20); 10935-10949).
Analiza Western Blotting: 1 mg/ml reprezentatywnej partii wykryło EGFR w lizacie komórek A431.
Analiza immunocytochemiczna (IC): 2 μg/ml reprezentatywnej partii wykryło EGFR w komórkach A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa) (IHC): Rozcieńczenie 1:50 tego przeciwciała wykryło EGFR w wycinkach tkanki ludzkiego łożyska.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała immunoprecypitowała EGFR w komórkach Huh-7.5. (Diao, J., et al. (2012). J. Virol. 86(20); 10935-10949).
Analiza Western Blotting: 1 mg/ml reprezentatywnej partii wykryło EGFR w lizacie komórek A431.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje zarówno fosforylowane, jak i niefosforylowane ludzkie receptory EGF.
Physical form
Format: Oczyszczony
Liofilizowane białko G Oczyszczona immunoglobulina mysia. Liofilizowane z 0,1M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15M NaCl, nie zawiera konserwantów.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Liofilizowany: 2 lata w temperaturze -20°C; Uwodniony: 1 miesiąc w temperaturze 4°C lub 6 miesięcy w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated on RIPA lysates from non-stimulated human A431 cells
Other Notes
Zastępuje: 04-337; 04-338
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?