Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
Sm1.2, monoclonal
Application:
IHC, IP, Neutral, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
Sm1.2, monoclonal
species reactivity
avian, chicken, mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF1(3479)
General description
17 kDa, migruje do ~7 kDa
Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) jest polipeptydowym hormonem białkowym o strukturze molekularnej podobnej do insuliny. Odgrywa ważną rolę we wzroście w dzieciństwie i nadal ma działanie anaboliczne u dorosłych. IGF-1 składa się z 70 aminokwasów w pojedynczym łańcuchu z trzema wewnątrzcząsteczkowymi mostkami dwusiarczkowymi.
IGF-1 jest produkowany głównie przez wątrobę jako hormon endokrynny i działa na tkanki w sposób parakrynny/autokrynny. Produkcja jest stymulowana przez hormon wzrostu i może być opóźniona przez niedożywienie, niewrażliwość na hormon wzrostu, brak receptorów hormonu wzrostu lub awarie szlaku sygnałowego po receptorze GH, w tym SHP2 i STAT5b. Około 98% IGF-1 jest zawsze związane z jednym z 6 białek wiążących (IGF-BP). IGFBP-3, najobficiej występujące białko, odpowiada za 80% całego wiązania IGF. IGF-1 wiąże się z IGFBP-3 w stosunku molowym 1:1. Jego podstawowe działanie polega na wiązaniu się ze specyficznymi receptorami IGF obecnymi na wielu typach komórek w wielu tkankach. Sygnał jest przekazywany przez zdarzenia wewnątrzkomórkowe. IGF-1 jest jednym z najsilniejszych naturalnych aktywatorów szlaku sygnałowego AKT, stymulatorem wzrostu i namnażania komórek oraz silnym inhibitorem programowanej śmierci komórek.
IGF-1 jest produkowany głównie przez wątrobę jako hormon endokrynny i działa na tkanki w sposób parakrynny/autokrynny. Produkcja jest stymulowana przez hormon wzrostu i może być opóźniona przez niedożywienie, niewrażliwość na hormon wzrostu, brak receptorów hormonu wzrostu lub awarie szlaku sygnałowego po receptorze GH, w tym SHP2 i STAT5b. Około 98% IGF-1 jest zawsze związane z jednym z 6 białek wiążących (IGF-BP). IGFBP-3, najobficiej występujące białko, odpowiada za 80% całego wiązania IGF. IGF-1 wiąże się z IGFBP-3 w stosunku molowym 1:1. Jego podstawowe działanie polega na wiązaniu się ze specyficznymi receptorami IGF obecnymi na wielu typach komórek w wielu tkankach. Sygnał jest przekazywany przez zdarzenia wewnątrzkomórkowe. IGF-1 jest jednym z najsilniejszych naturalnych aktywatorów szlaku sygnałowego AKT, stymulatorem wzrostu i namnażania komórek oraz silnym inhibitorem programowanej śmierci komórek.
Immunogen
Ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu I (IGF-I) oczyszczony z ludzkiego osocza. (van Wyk, J.J., 1986).
Application
Immunoprecypitacja:
5 μg z poprzedniej partii immunoprecypitowało 100 ng IGF-I.
Immunohistochemia:
10 μg/ml poprzedniej partii zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania IFG-I w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie wycinkach skóry.
(Lui, 1994).
Neutralizacja:
10-20 μg/ml poprzedniej partii hamowało aktywność 10 ng/ml IGF-I, jak określono w testach z fibroblastami zarodków kurzych (CEF) przy użyciu testu ATP endpoint (ATPLiteTM-M, Packard Instruments).
5 μg z poprzedniej partii immunoprecypitowało 100 ng IGF-I.
Immunohistochemia:
10 μg/ml poprzedniej partii zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania IFG-I w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie wycinkach skóry.
(Lui, 1994).
Neutralizacja:
10-20 μg/ml poprzedniej partii hamowało aktywność 10 ng/ml IGF-I, jak określono w testach z fibroblastami zarodków kurzych (CEF) przy użyciu testu ATP endpoint (ATPLiteTM-M, Packard Instruments).
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Sygnalizacja insuliny/energii
Przeciwciało anty-IGF-I, klon Sm1.2 jest przeciwciałem przeciwko IGF-I do stosowania w IH, IP, NEUT i WB.
Biochem/physiol Actions
IGF-I. (Russel, W.E., 1984). 40% reaktywności krzyżowej z IGF-II. (van Wyk, J.J., 1997).
Prawdopodobnie kurczak. Sporadyczne trudności z neutralizacją szczurzego IGF-I z powodu interferencji białka wiążącego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczony liofilizowany proszek mysiej IgG1κ, liofilizowany z 105 μl 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,1 mM EDTA.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty komórkowe MCF-7
Ekstrakty komórkowe MCF-7
Evaluated on IGF-I (Catalog # 01-208) under non-reducing conditions.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected 100 ng of IGF-I (Catalog # 01-208) under non-reducing conditions.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected 100 ng of IGF-I (Catalog # 01-208) under non-reducing conditions.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?