Merck
05-175
Przeciwciało anty-Myb, klon 1-1
clone 1-1, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Wirus mieloblastozy ptaków (v-myb) homolog onkogenu 2 białka c-myb (140 AA), wirus mieloblastozy ptaków (v-myb) homolog onkogenu, wirus mieloblastozy ptaków (v-myb) homolog onkogenu, wirus mieloblastozy ptaków (v-myb) homolog onkogenu, wirus mieloblastozy ptaków (v-myb) homolog onkogenu, wirus mieloblastozy ptaków (v-myb) na
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1-1, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
78
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1-1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYB(4602)
General description
80 kDa
Myb jest aktywatorem transkrypcji. Jest to białko wiążące DNA, które specyficznie rozpoznaje sekwencję 5′-YAAC[GT]G-3′. Myb odgrywa ważną rolę w kontroli proliferacji i różnicowania hematopoetycznych komórek progenitorowych.
Immunogen
Rekombinowany mysi Myb oczyszczony przez SDS-PAGE (Nicot, C., 2001) Klon 1-1.
Application
Immunoprecypitacja:
4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało Myb z lizatu komórek Jurkat.
Immunohistochemia:
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-Myb, klon 1-1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania Myb, znanego również jako wirus mieloblastozy ptaków (v-myb) onkogenu homologu 2 białka c-myb (140 AA) i zostało zatwierdzone w IHC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Myb, Mr 80 kDa, zawierający C-końcowe aminokwasy od 401-636 (Salomoni, P., 1997).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu. Zamrożony roztwór.
Wytrącanie siarczanu amonu, filtracja żelowa i chromatografia jonowymienna.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Routinely evaluated on RIPA lysate from Jurkat cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected Myb in 20 μg of RIPA lysate from Jurkat cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)