Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5F9, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
42
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5F9, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rabbit, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
General description
202,41 kDa
Immunogen
Oczyszczone mikrotubule mózgu szczura MAP2
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Markery neuronalne i glejowe
Neurofilamenty i metabolizm neuronów
Markery neuronalne i glejowe
Neurofilamenty i metabolizm neuronów
Wykryj MAP2 za pomocą tego przeciwciała anty-MAP2, klon 5F9 zatwierdzony do stosowania w WB, IH.
Biochem/physiol Actions
MAP2
Physical form
200 µg białka G oczyszczonej mysiej IgG1 w 200 µl buforu do przechowywania (0,02 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,25 M NaCl i 0,1% azydek sodu). Zamrożone w temperaturze -20°C.
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated on rat brain microsomal preparation (Catalog #12-144).
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?