Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
D7, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB, activity assay
Citations:
54
2530,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
D7, monoclonal
species reactivity
mouse, canine, human, rat, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Epha2(512798)
human ... EPHA2(1969)
General description
140 kDa
Receptory EPH i receptory związane z EPH są zaangażowane w pośredniczenie w zdarzeniach rozwojowych, szczególnie w układzie nerwowym. Receptory z podrodziny EPH mają zazwyczaj pojedynczą domenę kinazy i region zewnątrzkomórkowy zawierający domenę bogatą w Cys i 2 powtórzenia fibronektyny typu III. Receptory efryny są podzielone na 2 grupy w oparciu o podobieństwo ich sekwencji domen zewnątrzkomórkowych i ich powinowactwa do wiązania ligandów efryny-A i efryny-B.
Kinazy białkowe to enzymy, które przenoszą grupę fosforanową z donora fosforanu, zazwyczaj fosforanu g ATP, na aminokwas akceptorowy w białku substratowym. Dzięki temu podstawowemu mechanizmowi kinazy białkowe pośredniczą w większości transdukcji sygnału w komórkach eukariotycznych, regulując metabolizm komórkowy, transkrypcję, progresję cyklu komórkowego, rearanżację cytoszkieletu i ruch komórek, apoptozę i różnicowanie.
Kinazy białkowe to enzymy, które przenoszą grupę fosforanową z donora fosforanu, zazwyczaj fosforanu g ATP, na aminokwas akceptorowy w białku substratowym. Dzięki temu podstawowemu mechanizmowi kinazy białkowe pośredniczą w większości transdukcji sygnału w komórkach eukariotycznych, regulując metabolizm komórkowy, transkrypcję, progresję cyklu komórkowego, rearanżację cytoszkieletu i ruch komórek, apoptozę i różnicowanie.
Immunogen
Natywne białko izolowane przez oczyszczanie białek zawierających fosfotyrozynę. Klon D7.
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Stożki wzrostu i prowadzenie aksonów
Stożki wzrostu i prowadzenie aksonów
Test kinazy białkowej:
Zgłoszono, że poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w teście autofosforylacji immunoprecypitacji, przy użyciu buforu reakcyjnego Mn-PIPES (Romer, L., 1994).
Immunoprecypitacja:
Poprzednia partia tego przeciwciała została zgłoszona do immunoprecypitacji Eck z 500 µg ludzkiej linii komórek nabłonka piersi, która została zlizowana w TBS zawierającym 1% Triton X-100. Użyć 1-4 µg na reakcję.
Immunocytochemia:
Poprzednia partia tego przeciwciała została zgłoszona do immunobarwienia Eck w ludzkich, mysich i szczurzych komórkach nabłonkowych utrwalonych 3,7% roztworem formaldehydu i permeabilizowanych 0,5% Tritonem X-100 w TBS.
Zgłoszono, że poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w teście autofosforylacji immunoprecypitacji, przy użyciu buforu reakcyjnego Mn-PIPES (Romer, L., 1994).
Immunoprecypitacja:
Poprzednia partia tego przeciwciała została zgłoszona do immunoprecypitacji Eck z 500 µg ludzkiej linii komórek nabłonka piersi, która została zlizowana w TBS zawierającym 1% Triton X-100. Użyć 1-4 µg na reakcję.
Immunocytochemia:
Poprzednia partia tego przeciwciała została zgłoszona do immunobarwienia Eck w ludzkich, mysich i szczurzych komórkach nabłonkowych utrwalonych 3,7% roztworem formaldehydu i permeabilizowanych 0,5% Tritonem X-100 w TBS.
To przeciwciało anty-Eck/EphA2, klon D7 jest zatwierdzone do stosowania w IC, IP, EA, WB do wykrywania Eck/EphA2.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje kinazę komórek nabłonkowych (Eck/EphA2), Mr 140 kDa
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,2 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, z 0,05% azydkiem sodu i 30% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. UWAGA: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. UWAGA: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from human A431, foreskin fibroblasts, murine 3T3/A31 or rat L6 cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected Eck in RIPA lysates from human A431 and previously from foreskin fibroblasts, murine 3T3/A31 and rat L6 cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected Eck in RIPA lysates from human A431 and previously from foreskin fibroblasts, murine 3T3/A31 and rat L6 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?