Merck
05-533
Przeciwciało przeciwko fosfo-CaM Kinase II, podjednostka α, (Thr286), klon 22B1
clone 22B1, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-CAMKA, Anty-CaMKIINalfa, Anty-CaMKIIalfa, Anty-MRD53, Anty-MRT63
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
22B1, monoclonal
Species reactivity:
rat
Application:
WB
Citations:
15
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
22B1, monoclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr286)
Gene Information
human ... CAMK2A(815)
General description
50kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający resztom 281-294 podjednostki alfa szczurzej kinazy Cam II; rozpoznaje fosforylowaną kinazę CaM II na treoninie 286.
Application
Wykrywaj fosfo-CaM Kinase II przy użyciu tego przeciwciała anty-fosfo-CaM Kinase II, podjednostka α, (Thr286), klon 22B1 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
podjednostka α fosfo-CaM kinazy II
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on rat brain microsomal protein preparation
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)