Przejdź do
05-583
Przeciwciało anty-CFTR, klon M3A7
clone M3A7, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
ATP-binding cassette sub-family C, member 7, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 7, cAMP-dependent chloride channel, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (ATP-binding ca
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M3A7, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
30
2620,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M3A7, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CFTR(1080)
General description
170 kDa
CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator) to integralne białko błonowe, które bierze udział w transporcie jonów chlorkowych. Znajduje się na powierzchni komórek nabłonkowych wyściełających płuca i inne narządy. Wady CFTR są przyczyną mukowiscydozy. Mukowiscydoza (CF) jest powszechną śmiertelną chorobą genetyczną spowodowaną mutacjami genu kodującego czynnik przewodnictwa przezbłonowego mukowiscydozy, kanał chlorkowy regulowany przez cAMP. Około 70% wszystkich przypadków mukowiscydozy charakteryzuje się delecją fenyloalaniny w pozycji 508 (delta F508), co skutkuje nieprawidłowym transportem chlorków. Ponieważ mutacja CF jest śmiertelna, najczęściej w postaci choroby płuc i wątroby, nasuwa się pytanie, dlaczego ta choroba genetyczna jest tak powszechna.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 1197-1480 ludzkiego regulatora przewodnictwa przezbłonowego mukowiscydozy (CFTR). Epitop mapuje się w obrębie aminokwasów 1365-1395. Klon M3A7.
Epitop: a.a. 1365-1395
Application
Immunoprecypitacja:
To przeciwciało zostało zgłoszone do immunoprecypitacji CFTR. (Kartner, N., 1998.)
Immunohistochemia:
To przeciwciało zostało zgłoszone do immunobarwienia CFTR w skrawkach tkanki ludzkiej trzustki. (Kartner, N., 1998.)
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Kanały jonowe i transportery
Wykrywaj CFTR za pomocą tego przeciwciała anty-CFTR, klon M3A7 zatwierdzony do stosowania w IH, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie były testowane.
To przeciwciało rozpoznaje CFTR o masie 170 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek T84.
Routinely evaluated by western blot on human T84 colon carcinoma epithelial RIPA cell lysates or from CFTR-transfected BHK2.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected CFTR from 20-50 µg of human T84 colon carcinoma epithelial RIPA cell lysates. 0.5-2 µg/mL of a previous lot detected CFTR from CFTR-transfected BHK (Haardt, M., 1999).
Note: Do not boil the lysate. Instead incubate at 37°C for 30 minutes. CFTR can run as a diffuse protein on SDS-PAGE.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)