Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
IIH6C4, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, canine, rat, guinea pig, rabbit
Application:
IF, IHC, WB, inhibition assay
Citations:
96
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
clone
IIH6C4, monoclonal
species reactivity
human, mouse, canine, rat, guinea pig, rabbit
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DAG1(1605)
General description
156 kDa
Dystroglikany są niezbędnymi elementami złącza nerwowo-mięśniowego (NMJ). Gen dla dystroglikanu ulega ekspresji jako białko prekursorowe, które jest po translacji rozszczepiane na zewnątrzkomórkowe białko błony obwodowej o masie 156 kDa zwane alfa dystroglikanem i białko transbłonowe o masie 43 kDa, beta dystroglikan. To ostatnie białko zawiera motyw PPxY, który promuje wiązanie z białkami zawierającymi domenę WW, takimi jak utrofina i dystrofina. Fosforylacja na tyrozynie 892 w obrębie motywu PPxY może regulować interakcje c Src z beta dystroglikanem, a także hamować interakcje z białkami domeny WW. W mięśniach szkieletowych beta dystroglikan jest normalnie zlokalizowany w błonie plazmatycznej, jednak fosforylacja Tyr 892 prowadzi do lokalizacji beta dystroglikanu w przedziałach endosomalnych wraz z c Src. Zatem fosforylacja Tyr892 może odgrywać ważną rolę w zmianie lokalizacji beta dystroglikanu podczas tworzenia NMJ.
Ten produkt może być używany wyłącznie do celów badawczych. Diagnostyczne wykorzystanie tego produktu wymaga licencji University of Iowa Research Foundation, 214 Technology Innovation Center, Iowa City, IA 52242.
Immunogen
Preparat błony mięśni szkieletowych królika. Klon IIH6C4.
Application
Hamowanie wiązania lamininy z dystroglikanem: Niezależne laboratorium wykazało, w eksperymencie nakładania nitrocelulozy, że to przeciwciało hamuje wiązanie 125I-lamininy z dystroglikanem (Ervasti, J. i in. (1993).
Analiza Western Blot: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w lizacie tkanki mięśniowej myszy 3 miesiące po indukcji shRNA oraz w kontroli miotu (ctrl) i kontroli negatywnej LARGE-null (myd) (Goddeeris, M., et al. 2013, Nature).
Immunofluorescencja: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta do wykrycia α-dystroglikanu / glikanu LARGE w tkance mięśniowej myszy (Goddeeris, M., et al. 2013, Nature).
Analiza Western Blot: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w lizacie tkanki mięśniowej myszy 3 miesiące po indukcji shRNA oraz w kontroli miotu (ctrl) i kontroli negatywnej LARGE-null (myd) (Goddeeris, M., et al. 2013, Nature).
Immunofluorescencja: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta do wykrycia α-dystroglikanu / glikanu LARGE w tkance mięśniowej myszy (Goddeeris, M., et al. 2013, Nature).
Kategoria badawcza
Metabolizm
Metabolizm
Podkategoria badawcza
Fizjologia mięśni
Fizjologia mięśni
To przeciwciało anty-α-Dystroglikan, klon IIH6C4 jest zatwierdzone do stosowania w IH, FUNC, WB do wykrywania α-Dystroglikanu.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje α-dystroglikan/LARGE-glikan o masie cząsteczkowej 156 kDa.
Physical form
Nieoczyszczony
Wodobrzusze myszy, w PBS zawierającym 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Ciecz w temperaturze -20ºC.
Ciecz w temperaturze -20ºC.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Lizat mięśni szkieletowych królika.
Lizat mięśni szkieletowych królika.
Routinely evaluated by western blot on rabbit skeletal muscle.
Western Blot Analysis:
A 1:1000-1:2000 dilution of this lot detected α-Dystroglycan/LARGE-glycan in rabbit skeletal muscle.
Note: The use of WGA purified protein results in significantly cleaner blots and immunoprecipitates.
Post-translational modification of dystroglycan causes band broadening.
Western Blot Analysis:
A 1:1000-1:2000 dilution of this lot detected α-Dystroglycan/LARGE-glycan in rabbit skeletal muscle.
Note: The use of WGA purified protein results in significantly cleaner blots and immunoprecipitates.
Post-translational modification of dystroglycan causes band broadening.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?