Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EE15, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
EE15, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nbn(27354)
General description
Nibryna (UniProt O60934; znana również jako białko regulujące cykl komórkowy p95, białko zespołu pęknięcia Nijmegen 1, białko p95 kompleksu MRE11/RAD50) jest kodowana przez gen NBN (znany również jako AT-V1, AT-V2, ATV, NBS, NBS1, P95) (identyfikator genu 4683) u człowieka. Nibryna jest składnikiem kompleksu MRN (MRE11/RAD50/NBN) zaangażowanego we wczesne etapy pęknięć podwójnej nici DNA (DSB). Fosforylacja H2AX pSer139 (γ-H2AX) występująca w miejscach uszkodzeń DNA, na przykład, jest pośredniczona przez bezpośrednią interakcję między Nibrin i fosforylowanym mediatorem punktu kontrolnego uszkodzeń DNA 1 (MDC1). ATM, CtIP/RBBP8, Tip60, BRCA1 i SMC1 są również znanymi partnerami interakcji Nibrin. Nibryna zawiera domenę związaną z głową widelca (FHA) i dwie tandemowe domeny C-końcowe BRCA1 (BRCT) w swoim regionie N-końcowym, a następnie dwa motywy wiążące MRE11 i motyw wiążący ATM w swoim regionie C-końcowym. Wiadomo, że reszty Ser278 i Ser343 są ukierunkowane na fosforylację przez ATM w odpowiedzi na promieniowanie jonizujące (IR). Mutacje genu NBN są odpowiedzialne za zespół złamania Nijmegen (NBS), zaburzenie charakteryzujące się niestabilnością chromosomalną, wrażliwością na promieniowanie, małogłowiem, opóźnieniem wzrostu, niedoborem odporności i predyspozycją do raka.
Zaobserwowano ~95 kDa.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 420-774 ludzkiej Nibrin/Nbs1.
Epitop: Aminokwasy 420-774.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 2,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Nibrin/Nbs1 w komórkach A431.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła przesunięcie pozornej masy cząsteczkowej Nbs w lizatach z napromieniowanych gamma komórek ludzkich (U2OS, IMR90, HEK293, BJAB) (Wu, X., et al. (2000). Nature. 405(6785):477-482).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ogniska jądrowe NBS1-dodatnie za pomocą immunocytochemii fluorescencyjnej (Wu, X., et al. (2000). Nature. 289(5476):11).
Analiza immunoprecypitacji: 4 μg tego przeciwciała immunoprecypitowało Nibrin/Nbs1 z 500 μg lizatu Jurkat RIPA.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła przesunięcie pozornej masy cząsteczkowej Nbs w lizatach z napromieniowanych gamma komórek ludzkich (U2OS, IMR90, HEK293, BJAB) (Wu, X., et al. (2000). Nature. 405(6785):477-482).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ogniska jądrowe NBS1-dodatnie za pomocą immunocytochemii fluorescencyjnej (Wu, X., et al. (2000). Nature. 289(5476):11).
Analiza immunoprecypitacji: 4 μg tego przeciwciała immunoprecypitowało Nibrin/Nbs1 z 500 μg lizatu Jurkat RIPA.
Anti-Nibrin/Nbs1 Antibody, clone EE15 (Ascites Free) jest przeciwciałem przeciwko Nibrin/Nbs1 do stosowania w Western Blotting, Immunocytochemii, Immunoprecypitacji.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje nibrynę/Nbs1, mr 95 kDa. Niespecyficzne białko wykryto również przy Mr 33kDa w niektórych lizatach, ale nie w lizacie komórek Jurkat.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Nibrin/Nbs1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Nibrin/Nbs1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: 05-616
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?