Merck
05-645
Przeciwciało anty-fosfo-HSP27 (Ser78), klon JBW502
clone JBW502, Upstate®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
JBW502, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
JBW502, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer78)
Gene Information
human ... HSPB2(3316)
General description
27kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 73-83 ludzkiego HSP27 z cysteiną na C-końcu dodaną w celu koniugacji (YSRAL[pS]RQLSS-C)
Application
Kategoria badawcza
Transport białek
Podkategoria badawcza
Przyzwoitki
Przeciwciało anty-fosfo-HSP27 (Ser78), klon JBW502 jest przeciwciałem przeciwko fosfo-HSP27 (Ser78) do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
fosforylowany HSP27 (Ser78)
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on phosphorylated HSP27 in 20mg of a cell lysate prepared from MCF-7 cells that were heat shocked for 30 minutes at 42°C, cultured for an additional 16 hours at 37°C, and then stimulated with 200mM arsenite for 30 minutes
Other Notes
Zastępuje: 04-447
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)