Przejdź do
05-729
Przeciwciało anty-Bcl2, klon 100
clone 100, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
CLL/chłoniak z komórek B 2, białko chłoniaka z komórek B 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
100, monoclonal
Application:
FACS, IHC, WB
Citations:
35
2490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
100, monoclonal
species reactivity
feline, canine, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (Paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BCL2(596)
General description
26 kDa
Regulator apoptozy Bcl-2 (UniProt: P10415; znany również jako Bcl2) jest kodowany przez gen BCL2 (Gene ID: 596) u człowieka. Wiadomo, że członkowie rodziny białek Bcl-2 są zaangażowani w blokowanie lub promowanie apoptotycznej śmierci komórki. Działają one w punktach kontrolnych przed kaspazami i mają wspólne regiony homologii określane jako domeny BH (Bcl Homology). Wszyscy członkowie rodziny Bcl-2 (z wyjątkiem Bad i Bid) zawierają hydrofobowy C-koniec (domenę transmembranową), który pomaga im przyłączyć się do błony. Bcl-2 i inni antyapoptotyczni członkowie rodziny Bcl-2 znajdują się w zewnętrznej błonie mitochondrialnej. Bcl-2 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym, które jest zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym, jądrze i błonie mitochondrialnej. W mitochondriach jest szczególnie wzbogacony w miejscach kontaktu, gdzie wewnętrzna i zewnętrzna błona znajdują się blisko siebie. Doniesiono, że przeciwdziała działaniu białka Bax tworzącego pory. Jego domena transmembranowa jest zlokalizowana w aminokwasach 212-233. Zawiera cztery motywy BH. BH1 (aa 10-30), BH2 (aa 93-107) i BH4 (aa 136-155) są wymagane do jego aktywności antyapoptotycznej. Bcl-2 może występować w komórkach jako homodimer lub może tworzyć heterodimery z BAX, BAD, BAK i Bcl-X(L). Heterodimeryzacja z BAX wymaga nienaruszonych motywów BH1 i BH2 i jest niezbędna do aktywności antyapoptotycznej. Wykazano, że Bcl-2 hamuje apoptozę poprzez kontrolowanie przepuszczalności błony mitochondrialnej. Funkcjonuje w systemie pętli sprzężenia zwrotnego z kaspazami i wykazano, że hamuje aktywność kaspaz poprzez zapobieganie uwalnianiu cytochromu c z mitochondriów i/lub poprzez wiązanie się z czynnikiem aktywującym apoptozę (APAF-1). Podczas apoptozy jest on proteolitycznie rozszczepiany przez kaspazy, a rozszczepione białko pozbawione motywu BH4 wykazuje aktywność proapoptotyczną. Po stymulacji czynnikiem wzrostu Bcl-2 może ulegać fosforylacji przy serynie 70 przez PKC, co jest wymagane dla jego aktywności antyapoptotycznej.
Immunogen
Epitop: a.a. 41-54
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 41-54 ludzkiego białka Bcl2. Sekwencja immunizująca jest identyczna u psów i kotów.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła Bcl2 w komórkach Jurkat.
Analiza Western Blotting: 1 μg/ml tego przeciwciała wykryło Bcl2 w lizacie komórek Raji.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Bcl2 w skrawkach tkanki ludzkich migdałków.
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że reaguje krzyżowo z kotami i psami na podstawie homologii sekwencji.
To przeciwciało rozpoznaje Bcl2, Mr 26 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 w buforze zawierającym 70% buforu do przechowywania PBS z 0,1% azydkiem sodu i 30% glicerolem. Przechowywać w temperaturze -20ºC.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20ºC może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka migdałków.
Routinely evaluated by western blot on Raji RIPA cell lysate.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected Bcl2 in a Raji RIPA cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-436
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Bcl2, klon 100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)