Przejdź do
05-804
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 1E1/A6
Synonim(y):
Przeciwciało anty-Tau
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
1E1/A6, monoclonal
Species reactivity:
mouse, bovine, human, rat
Application:
IHC, WB
Citations:
90
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Tau (4-powtórzona izoforma RD4), klon 1E1/A6, culture supernatant, clone 1E1/A6, Upstate®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
1E1/A6, monoclonal
species reactivity
mouse, bovine, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762), Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
General description
Białka związane z mikrotubulami (MAPS) wiążą się z podjednostkami tubuliny struktur mikrotubul i regulują ich stabilność funkcjonalną. W komórce MAP wiążą się z monomerem i multimeryzowaną tubuliną. Wiązanie MAP z multimeryzowaną tubuliną dodatkowo stabilizuje tworzenie struktur mikrotubul wyższych rzędów. Wiązanie MAP do struktur mikrotubul odbywa się poprzez fosforylację za pośrednictwem kinazy regulowanej powinowactwem do mikrotubul (MARK). Fosforylacja uwalnia MAP związane z mikrotubulami, destabilizując strukturę, prowadząc ją do demontażu. Istnieją głównie dwa typy MAP, I, II. Typ II MAP obejmuje MAP2, MAP4 i tau i występuje w tkance nerwowej. W tkance mózgowej występuje sześć izoform tau, które wyróżniają się liczbą domen wiążących. Trzy izoformy mają trzy domeny wiążące, a pozostałe trzy mają cztery domeny wiążące. Domeny wiążące znajdują się na karboksy-końcu białka i są naładowane dodatnio (umożliwiając wiązanie się z ujemnie naładowanymi mikrotubulami). Izoformy z czterema domenami wiążącymi lepiej stabilizują mikrotubule niż te z trzema domenami wiążącymi.
~68-72 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z tyroglobuliną bydlęcą odpowiadający aminokwasom 275-291 (VQIINKKLDLSNVQSKC) ludzkiego Tau (izoforma RD4 z 4 powtórzeniami). Region jest flankującym połączeniem kodowanym przez sąsiednie eksony 9 i 11 z włączeniem eksonu 10. Sekwencja immunizująca jest identyczna u ludzi, szczurów, myszy i bydła.
Application
Immunohistochemia:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania Tau (4-powtórzona izoforma RD4) w autoklawowanych parafinowych skrawkach mózgu. (De Silva, R., 2003; Togo, T., 2002)
Wykrywanie różnicowe tauopatii: (Togo, T., 2002)
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Choroby neurodegeneracyjne
To przeciwciało anty-Tau (4-powtórzona izoforma RD4), klon 1E1/A6 jest zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania Tau (4-powtórzona izoforma RD4).
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana reaktywność krzyżowa z myszami i bydłem ze względu na homologię sekwencji.
Rozpoznaje Tau (4-powtórzona izoforma RD4), Mr 45-65 kDa. Pasmo o wyższej MW (68-72 kDa) reprezentuje fosforylowaną Tau.
Physical form
Nieoczyszczony
Supernatant z hodowli mysich przeciwciał monoklonalnych zawierający 0,05% azydku sodu.
Zamrożone w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Frakcja cytozolowa mózgu szczura.
Routinely evaluated by western blot on rat brain cytosol fraction.
Western Blot Analysis:
A 1:1,000-1:10,000 dilution of this lot detected Tau (4-repeat isoform RD4) in a rat brain cytosolic fraction.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does the ANTI-TAU (MAPT) mouse monoclonal antibody, clone 1E1/A6, contain a kappa or lambda light chain?
    1 answer
    1. The type of light chains of this antibody was not determined in-house.