Merck
06-1289
Przeciwciało przeciwko cyklinie T1
serum, from sheep
Synonim(y):
Białko typu C związane z CDK9, ekspresja ludzkiego wirusa niedoboru odporności-1, białko związane z cykliną C, cyklina T1, cyklina T1b, ekspresja ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) (podwyższona) 1, podjednostka pozytywnego czynnika transkrypcyjnego wydłużania b
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sheep
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCNT1(904)
mouse ... Ccnt1(12455)
General description
Cyklina T1, znana również jako CCNT, jest członkiem rodziny cyklin i funkcjonuje jako regulator kinazy CDK. Cyklina T1 jest jedną z cyklin regulatorowych (T1, T2a, T2b i K), która jest ściśle związana z kinazą CDK9, tworząc heterodimer o nazwie P-TEFb. Ten kompleks kinazy jest zaangażowany w fosforylację domeny karboksylowo-końcowej (CTD) dużej podjednostki polimerazy RNA II, która stymuluje wydłużenie po inicjacji. Kompleks cykliny T1/CDK9 jest również określany jako kinaza związana z tat. Tat jest białkiem HIV, które celuje w kompleks cykliny T1/CDK9 w celu aktywacji transkrypcji wirusa.
Oczekuje się, że cyklina T1 ma ~85 kDa To przeciwciało wykrywa pasmo ~85 kDa w większości linii komórkowych. Wykrywa ono również zdegradowane formy cykliny T1 (~70 kDa, ~60 kDa i inne), co jest korzystne dla zastosowań IP. Według niezależnego laboratorium, przeciwciało to może immunoprecypitować wiele form cykliny T1.
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające ludzkiej cyklinie T1.
Application
Analiza Western Blot: Rozcieńczenie 1:1000 z poprzedniej partii wykryło cyklinę T1 w 10 µg lizatów komórek HEK293, HeLa, HepG2, Jurkat i PC3.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Zastosuj przeciwciało anty-Cyclin T1 (Sheep Polyclonal Antibody) zatwierdzone w WB do wykrywania cykliny T1 znanej również jako białko typu C związane z CDK9, białko związane z cykliną C.
Biochem/physiol Actions
Szczur (85% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje cyklinę T1.
Physical form
Nieoczyszczony
Poliklonalna surowica owcza z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Cyclin T1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)