Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
23
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rabbit, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
General description
36 kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający C-końcowym resztom aminokwasowym 296-309 ludzkiej fosfatazy białkowej 2A
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Neuronauka
Sygnalizacja
Neuronauka
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Choroby neurodegeneracyjne
Neuroprzekaźniki i receptory
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało anty-PP2A, podjednostka C jest przeciwciałem przeciwko PP2A do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje podjednostkę alfa PP2A i podjednostkę beta PP2A; nie reaguje z PP1 ani innymi fosfatazami białkowymi.
Physical form
Immunoaffinity Oczyszczona immunoglobulina w 150 mM Tris, pH 7,4, 0,02% azydku sodu, 50% glicerolu i 5 mg/ml BSA
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Zawiera kontrolę pozytywną: Lizat komórek A431 bez stymulacji (12-301). Inne kontrole: Lizat całych komórek HeLa, mysie komórki NIH3T3
Zawiera kontrolę pozytywną: Lizat komórek A431 bez stymulacji (12-301). Inne kontrole: Lizat całych komórek HeLa, mysie komórki NIH3T3
routinely evaluated by immunoblot on a rabbit brain cytosol or in a human A431 RIPA cell lysate
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-PP2A, podjednostka C
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?