Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μL | Przewidywany termin wysyłki04 października 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
17
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 października 2027Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GNAS(2778)
General description
duża izoforma (52 kDa) i mała izoforma (45 kDa)
Immunogen
peptyd odpowiadający c-końcowi bydlęcej Gsα (RMHLRQYELL); sekwencja ta jest obecna we wszystkich trzech izoformach ludzkiej Gsα (Gsα1, Gsα2 i GsαXL).
Application
Anti-Gsα Antibody to przeciwciało przeciwko Gsα do stosowania w IC, IP i WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje duże i małe formy Gsα; nie reaguje krzyżowo z innymi białkami G.
Physical form
Oczyszczone białko A
Surowica rozcieńczona w stosunku 1:1 w PBS.
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Powszechna ekspresja
Powszechna ekspresja
routinely evaluated by immunoblot on rat brain microsomal preparation (Catalog #12-144)
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB1639
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?