Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
44
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
bovine, rat, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Atp1A1(24211)
General description
112 kDa
Na+/K+ ATPase α-1 jest ludzkim genem i funkcjonuje w celu utrzymania Na+ i K+ przez błonę komórkową, co jest ważne dla osmoregulacji. Jest składnikiem (Na+/K+) ATPazy, transportera, który katalizuje hydrolizę ATP i transportuje jony sodu i potasu przez błonę plazmatyczną. Współpracuje również z Src i innymi białkami sygnalizacyjnymi. Wiązanie ouabainy i innych steroidów kardiotonicznych z (Na+/K+) ATPazą aktywuje Src, powodując montaż i aktywację wielu kaskad sygnalizacyjnych. Wiązanie ouabainy wywołuje również dodatni efekt inotropowy. Choroby związane z ATPazą to okresowy paraliż tyreotoksyczny i nadczynność tarczycy. (Odniesienia: Wikipedia i http://www.bioportfolio.com/gene/476-ATP1A1.html)
Immunogen
ATPaza znakowana GST.
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Kanały jonowe i transportery
Kanały jonowe i transportery
To przeciwciało przeciwko Na+/K+ ATPazie α-1 zostało zatwierdzone do stosowania w IC, IP, WB do wykrywania Na+/K+ ATPazy α-1.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje izoformę podjednostki α-1 ATPazy Na+/K+.
Spodziewana reakcja krzyżowa ze szczurem - 100%, myszą - 99%; człowiekiem, świnią, królikiem, małpą - 96%.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone przeciwciało w buforze zawierającym 0.1M Tris-Glicyna (pH7.4) 150mM NaCl i 0.05% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Przygotowanie lizatu mikrosomalnego mózgu szczura.
Przygotowanie lizatu mikrosomalnego mózgu szczura.
Routinely evaluated by Immunoprecipitation on rat brain microsomal prep. lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?