Merck
06-711
Przeciwciało anty-FADD
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Białko zawierające domenę śmierci związaną z FAS, białko genu 3 hamującego wzrost, mediator toksyczności indukowanej przez receptor, białko FADD
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FADD(8772)
General description
Białko domeny śmierci związane z FAS (UniProt: Q13158; znane również jako FAS-associating death domain-containing protein, Growth-inhibiting gene 3 protein, Mediator of receptor induced toxicity, Protein FADD) jest kodowane przez gen FADD (znany również jako MORT1, GIG3) (Gene ID: 8772) u człowieka. FADD jest apoptotyczną cząsteczką adaptorową, która łączy sygnalizację receptora śmierci z kaskadą kaspaz. Ulega ekspresji w wielu różnych tkankach, z wyjątkiem jednojądrzastych leukocytów krwi obwodowej. FADD zawiera domenę śmierci na C-końcu i domenę efektorową śmierci (DED) na N-końcu. Domena śmierci jest odpowiedzialna za wiązanie FADD z aktywowanym trimeryzowanym receptorem Fas. FADD rekrutuje prokaspazę-8 poprzez jej N-końcową domenę DED, która jest następnie aktywowana po rozszczepieniu domeny pro. Kompleks sygnalizacyjny indukujący śmierć (DISC) utworzony przez receptor Fas, FADD i kaspazę-8 jest niezbędny do wyzwalania zdarzeń apoptotycznych w komórkach. Ludzki FADD jest fosforylowany głównie na Ser194. Defekty w genie FADD zostały powiązane z nawracającymi infekcjami, dysfunkcją wątroby i wadami układu sercowo-naczyniowego. Osoby te wykazują wysoki poziom krążących komórek CD4(-) i CD8(-) oraz podwyższony poziom IL-10.
Zaobserwowano ~26 kDa; obliczono 23,28 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Ludzkie rekombinowane białko domeny śmierci związane z FAS, znakowane His, pełnej długości.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło FADD w ludzkiej trzustce, ludzkiej nerce i ludzkiej tkance prostaty.
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Apoptoza - Dodatkowe
Wykryj białko domeny śmierci związanej z FAS za pomocą tego króliczego poliklonalnego anty-FADD, nr kat. Nr kat. 06-711. Został on przetestowany pod kątem stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa białko FADD w ludzkich komórkach.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected FADD in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: 04-1113
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)