Przejdź do
06-852
Przeciwciało anty-spinofilina/Neurabin-II
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Fosfataza białkowa 1, podjednostka regulatorowa 9B 3 neurabina II, fosfataza białkowa 1, podjednostka regulatorowa (inhibitor) 9B, fosfataza białkowa 1, podjednostka regulatorowa 9B, fosfataza białkowa 1, podjednostka regulatorowa 9B, spinofilina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
26
2510,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP1R9B(84687)
General description
120 kDa
Spinofilina/neurabina II jest związanym z aktyną białkiem rusztowania wzbogaconym w kolce dendrytyczne neuronów.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 286-390 spinofiliny/neurabiny-II mózgu szczura.
Application
Immunoprecypitacja:
4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało Spinophilin/Neurabin-II z 500 μg preparatu mikrosomalnego mózgu szczura (Catalog # 12-144).
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Biologia synaps i synaptyki
Markery neuronalne i glejowe
Przeciwciało anty-Spinophilin/Neurabin-II jest przeciwciałem przeciwko Spinophilin/Neurabin-II do stosowania w IC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie są znane.
Specyficzny dla spinofiliny, Mr 120 kDa. Rozpoznaje również pasmo, które podejrzewa się, że jest produktem rozszczepienia spinofiliny, Mr 95 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 70% buforu do przechowywania (0,014 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07% azydek sodu) i 30% glicerolu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mózgowa
Routinely evaluated by Western Blot on a rat brain microsomal preparation.
Western Blot Analysis:
0.25-1 μg/mL of this lot detected Spinophilin/Neurabin-II in 20 μg of a rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)