Merck
07-091
Przeciwciało anty-Pin1
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
9
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBL5(59286)
General description
18kDa
Pin1 jest izomerazą peptydylowo-prolylową (PPI), która celuje w fosforylowane reszty Ser lub Thr, po których następuje Pro (S/T-P). Izomeryzacja fosforylowanych reszt Ser lub Thr może zmieniać potwierdzenie białka, a następnie modyfikować aktywność. Pin1 ulega nadekspresji w wielu ludzkich nowotworach piersi i wykazano, że modyfikuje wiele białek, w tym p53,
NF-κB, c-Jun, cyklinę D1 i β-kateninę.
Immunogen
Ludzki Pin-1 o pełnej długości znakowany His
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-Pin1 jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania Pin1 i zostało zwalidowane w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Pin1
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Prezentacja: 100 µg białka A oczyszczonej króliczej IgG w 100 µL 0,014 M buforu fosforanowego, pH 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07% azydku sodu i 30% glicerolu. Ciecz w temperaturze -20°C.
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from mouse 3T3/A31 cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)