Przejdź do
07-145
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H3 (Ser28)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histon H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ChIP, DB, ICC, WB, inhibition assay
Citations:
58
2500,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer28)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Histon H3 fosforylowany przy Ser28
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający histonowi H3 fosforylowanemu w Ser28.
Application
Analiza Western Blot: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-Histonę H3 (Ser28) w 10 µg nietraktowanego i traktowanego kolcemidem ekstraktu kwasu HeLa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-Histone H3 (Ser28) w komórkach HeLa.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała fosfo-Histone H3 (Ser28) w lizacie komórek HeLa traktowanych kolcecmidem.
Analiza specyficzności dot blot: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła peptydy odpowiadające fosfo-histonowi H3 (Ser28), ale nie peptydy odpowiadające innym niezmodyfikowanym i zmodyfikowanym histonom.
Analiza inhibicji peptydów: Rozcieńczenie 1:500 reprezentatywnego przeciwciała zostało zablokowane przez peptydy fosfo-Histonu H3 (Ser28), ale nie przez niespecyficzne peptydy.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-fosfo-histonowego H3 (Ser28) (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, ICC, DB, PIA, ChIP do wykrywania fosfo-histonu H3 (Ser28) znanego również jako H3F3, H3F3B, H3S28P.
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że przeciwciało to wykaże szeroką reaktywność gatunkową ze względu na zachowanie sekwencji.
To przeciwciało rozpoznaje histon H3 fosforylowany w Ser28.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt kwasu HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa acid extract.
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected phospho-Histone H3 (Ser28) in 10 µg of HeLa acid extract.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)