Przejdź do
07-1464
Przeciwciało anty-Rac1
from rabbit
Synonim(y):
Związany z Ras substrat 1 toksyny botulinowej C3, p21-Rac1, białko podobne do Ras TC25
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
6
Produkt 07-1464 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAC1(5879)
General description
21 kDa
Rac jest członkiem rodziny Rho małych białek wiążących GTP i odgrywa rolę w organizacji aktyny cytoszkieletu, a także w transformacji. Rac jest aktywowany przez cdc42 lub niezależnie przez sygnalizację Ras, a z kolei Rac stymuluje Rho. Aktywacja Rac skutkuje tworzeniem lamellipodii, podczas gdy cdc42 stymuluje tworzenie filopodii, a Rho stymuluje tworzenie włókien naprężeniowych aktyny. Efektory szlaku Rac obejmują oksydazę NADPH i rodzinę kinaz SAPK1/JNK. Ten ostatni szlak jest aktywowany przez kinazy PAK, które są bezpośrednimi celami Rac.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 130-141 ludzkiego Rac1 (KEKKLTPITYPQ-C).
Application
Anti-Rac1 Antibody to przeciwciało przeciwko Rac1 do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Rac1, nie reaguje krzyżowo z Cdc42. Rac1 jest członkiem rodziny małych GTPaz Rho. Małe GTPazy działają jako przełączniki molekularne w regulacji różnych szlaków odpowiedzi biologicznej poprzez cykliczne przechodzenie od stanu związanego z GDP (nieaktywnego) do stanu związanego z GTP (aktywnego). Rac reguluje polimeryzację aktyny w celu utworzenia lamellipodii.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w 0,02 M PBS z 0,15 M NaCl, pH 7,6 i 0,1% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Immunoblot/Immunoprecypitacja: Lizat komórek L6 lub preparat białka mikrosomalnego mózgu szczura
Immunohistochemia: Skrawki mózgu szczura
Routinely evaluated by Western Blot on L6 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected RAC1 on 10 μg of L6 lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB4202
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)