Merck
07-2189
Przeciwciało anty-CAPZIP
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Białko zawierające domenę RCSD 1, białko oddziałujące z CapZ, substrat kinazy białkowej CapZIP, substrat kinazy białkowej MK2S4, białko zawierające domenę RCSD 1
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.84
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... RCSD1(92241)
General description
CAPZIP (białko oddziałujące z CapZ) ulega wysokiej ekspresji w komórkach odpornościowych i mięśniach oraz w unikalny sposób oddziałuje z CapZ, białkiem zamykającym F-aktynę, w splenocytach. Uważa się, że fosforylacja CAPZIP reguluje zdolność CapZ do remodelowania montażu włókien aktyny. CAPZIP może również zawierać motyw CPI (capping protein interaction), który wydaje się ograniczać białko pułapkowe do konformacji o niskim powinowactwie, wiążącej filamenty.
~70 kDa. Natywna forma CAPZIP przebiega anomalnie, z masą cząsteczkową 70 kDa (znacznie wolniej niż jego rzeczywista masa cząsteczkowa). Pasmo 47 kDa może być niespecyficzne, może być wariantem splicingu lub produktem degradacji. (Eyers, C.E., et al. (2005). Biochem J. 389(1):127-135.). Niescharakteryzowane pasmo pojawia się przy ~18 kDa
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu CAPZIP.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z poprzedniej partii immunoprecypitowało CAPZIP z lizatu komórek Jurkat.
Anti-CAPZIP wykrywa poziomy białek CAPZIP i został opublikowany i zatwierdzony do stosowania w WB i IP.
Inne homologie: Mysz (64% homologii sekwencji). Szczur (58% homologii sekwencji).
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat
Evaluated by Western Blot in Jurkat cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:250 dilution of this antibody detected CAPZIP on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)