Merck
07-2270
Przeciwciało anty-WNK4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinaza serynowo-treoninowa WNK4, kinaza białkowa z niedoborem lizyny 4, kinaza białkowa bez lizyny 4
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WNK4(65266)
General description
WNK4 jest serynowo-treoninową kinazą białkową, która ulega powszechnej ekspresji w dystalnym nefronie. Mutacje w WNK1 i WNK4 powodują pseudohipoaldosteronizm typu II, który powoduje nadciśnienie, hiperkaliemię, hiperchloremię i kwasicę metaboliczną. Wykazano, że WNK4 zmniejsza aktywność kotransportera Na-Cl i kanału potasowego poprzez usunięcie go z powierzchni komórki. Uważa się, że aktywacja WNK4 hamuje aktywność WNK1. Wykazano, że WNK4 odgrywa rolę w regulacji ciśnienia krwi oprócz homeostazy potasu.
~160 kDa. Białko to ma 3 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing. Hengl, T., et al. (2010). PNAS. 107(13):6052-6057.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu WNK4 na C-końcu.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z poprzedniej partii wykryło WNK4 w normalnej ludzkiej tkance nerkowej.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
To przeciwciało WNK4 zostało zatwierdzone do stosowania w WB i IHC do wykrywania białka WNK4.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje WNK4 na C-końcu.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek nerki myszy
Evaluated by Western Blot in mouse kidney cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected WNK4 on 10 µg of mouse kidney cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)