Historically, this antibody is provided at a concentration of 1.0mg/mL. Therefore, the 100ug vial will contain 100uL. However, this is subject to change and so the lot-specific certificate of analysis should be consulted for the accurate concentration.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
11
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S100A4(6275)
mouse ... S100A4(20198)
General description
Białko specyficzne dla fibroblastów-1 (FSP1)/S100A4 jest cytoplazmatycznym białkiem wiążącym wapń należącym do nadrodziny S100, której co najmniej 21 członków zostało zidentyfikowanych do tej pory. Naukowcy uważają, że FSP1/S1004A ulega wysokiej ekspresji w fibroblastach (Iwano i in., 2001; Strutz i in., 1995), w komórkach nabłonkowych i śródbłonkowych przechodzących transformację nabłonkowo-mezenchymalną (EMT) (Iwano i in., 2002; Zeisberg i Neilson, 2009) oraz w nabłonkowych komórkach nowotworowych, które kończą przejście do fenotypu przerzutowego (Xue i in., 2003).
~ 12 kDa
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane histydyną odpowiadające mysiemu FSP1/S100-A4.
Epitop: Nieznany
Application
Analiza Western Blot: 1 µg/mL z poprzedniej partii wykrył S100-A4 na 10 µg lizatu komórek HeLa.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
Wykryj białko FSP1/S100A4 za pomocą tego anty-FSP1/S100A4 zatwierdzonego do stosowania w WB i IHC.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczony króliczy poliklonalny zawierający PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek NIH/3T3
Lizat komórek NIH/3T3
Evaluated by Western Blot in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FSP1/S100-A4 on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FSP1/S100-A4 on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is 100 μG of the Anti-FSP1/S100A4 Antibody converted to μL?