Przejdź do
07-371
Przeciwciało anty-histonowe H2B
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H2B, histon H2B, rodzina histonów H2B, członek Q, histon 2, H2be, klaster histonów 2, H2be
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
165
Produkt 07-371 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, chicken
species reactivity (predicted by homology)
yeast (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Htb2(852284)
human ... H2BC1(255626)
General description
Histon H2B typu 3-B (UniProt: Q8N257; znany również jako H2B typu 12) jest kodowany przez gen HIST3H2BB (Gene ID: 128312) u człowieka. Histony są podstawowymi białkami jądrowymi, które są odpowiedzialne za strukturę nukleosomową chromatyny u eukariontów. Dwie cząsteczki każdego z czterech podstawowych histonów (H2A, H2B, H3 i H4) tworzą oktamer, wokół którego DNA jest owinięte w powtarzające się jednostki, zwane nukleosomami, co ogranicza dostępność DNA dla maszyn komórkowych, które wymagają DNA jako szablonu. Histony odgrywają kluczową rolę w regulacji transkrypcji, naprawie DNA, replikacji DNA i stabilności chromosomów. Dostępność DNA jest regulowana poprzez złożony zestaw potranslacyjnych modyfikacji histonów, zwanych również kodem histonowym i przebudową nukleosomów. Histon H2B jest jednym z głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Wyposażony w główną domenę kulistą i długi ogon N-końcowy, H2B jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Histon H2B może być monoubikwitynowany na lizynie123 przez kompleks RAD6/UBC2-BRE1, tworząc kompleks H2BK123Ub1, który daje specyficzny znacznik dla epigenetycznej aktywacji transkrypcyjnej i jest również warunkiem wstępnym dla tworzenia H3K4me i H3K79me. H2BK123ub1 moduluje powstawanie pęknięć dwuniciowych podczas mejozy i jest wymagany do aktywacji punktu kontrolnego uszkodzeń DNA. Histon H2B jest fosforylowany przez STE20, tworząc H2BS10ph podczas progresji przez profazę mejotyczną i może być skorelowany z kondensacją chromosomów. Histon H2B może ulegać acetylacji przez GCN5, składnik kompleksu SAGA, tworząc H2BK11ac i H2BK16ac. Acetylacja N-końcowych lizyn, a w szczególności tworzenie H2BK11acK16ac ma pozytywny wpływ na transkrypcję.
Zaobserwowano ~17 kDa; obliczono 13,91 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 9 aminokwasom z C-końca ludzkiego histonu H2B typu 3-B.
Application
Analiza Western Blotting: 1-2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło histon H2B w kwaśnym ekstrakcie z komórek HeLa traktowanych maślanem sodu lub kolcemidem.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-histonowe H2B, nr kat. 07-371, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko histonowi H2B i zostało przetestowane w Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa histon H2B u ludzi i kurcząt. Celuje w epitop w obrębie 9 aminokwasów od regionu C-końca.
Physical form
Format: Oczyszczony
Chromatografia białka A
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,02 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,25 M NaCl, z 0,1% azydkiem sodu i 30% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt kwasu z komórek HeLa poddanych działaniu maślanu sodu lub kolcemidu.
Evaluated by Western Blotting in Chicken Core Histone.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Histone H2B in Chicken Core Histone.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABE15
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-histonowe H2B
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)