Merck
07-383
Przeciwciało anty-Akt3/PKBγ
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
15
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AKT3(10000)
General description
~60 kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 119-131 ludzkiego Akt3/PKBgamma
Application
Anti-Akt3/PKBγ Antibody to przeciwciało przeciwko Akt3/PKBγ do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Akt3/PKBγ.
Physical form
Oczyszczona immunoglobulina w 30% glicerolu, 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek HEK293 stymulowane IGF-I
routinely evaluated by immunoprecipitating active Akt3/PKBγ from IGF-I stimulated HEK293 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB3136
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)