Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, vertebrates
Application:
ChIP, DB, ICC, IF, WB, inhibition assay
Citations:
172
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
17 kDa
Immunogen
Epitop: Lys4
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję ART[meK]..., w której meK odpowiada monometylo-lizynie w reszcie 4 ludzkiego histonu H3.
Application
Immunocytochemia:
Zgłoszone przez niezależne laboratorium.
Inhibicja peptydowa:
Swoistość została potwierdzona przez zdolność 1 μM peptydu immunizującego do całkowitego zniesienia wykrywania histonu H3 w analizie immunoblot ekstraktów kwasu HeLa. (patrz rysunek, linia 3). Nie zaobserwowano konkurencji z peptydami zawierającymi dimetylo-lizynę 4, trimetylo-lizynę 4, mono-metylo-lizynę 4 lub monometylo-lizynę 9 lub 27.
Zgłoszone przez niezależne laboratorium.
Inhibicja peptydowa:
Swoistość została potwierdzona przez zdolność 1 μM peptydu immunizującego do całkowitego zniesienia wykrywania histonu H3 w analizie immunoblot ekstraktów kwasu HeLa. (patrz rysunek, linia 3). Nie zaobserwowano konkurencji z peptydami zawierającymi dimetylo-lizynę 4, trimetylo-lizynę 4, mono-metylo-lizynę 4 lub monometylo-lizynę 9 lub 27.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
Przeciwciało anty-monometylo-Histone H3 (Lys4) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania monometylo-Histone H3 (Lys4) znanego również jako H3K4me1, Histone H3 (mono methyl K4) i zostało zwalidowane w ICC, IF, PIA, WB, ChIP-seq, DB.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana jest szeroka reaktywność krzyżowa gatunków.
Rozpoznaje monometylo-histon H3 (Lys4), pan 17kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05 Azydku Sodu, pH 7,4.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od 2 do 8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt z komórek HeLa
Ekstrakt z komórek HeLa
Routinely evaluated by Western Blot in acid extracted proteins from HeLa cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected methylated histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected methylated histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko monometylo-histonie H3 (Lys4)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?