Merck
07-449
Przeciwciało przeciw trimetylo-histonowi H3 (Lys27)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3, H3k27me3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ICC, IHC, IP, WB, multiplexing
Citations:
2261
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys27)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
17 kDa
Immunogen
Skoniugowany z KLH, syntetyczny peptyd 2X-rozgałęziony zawierający sekwencję ...AR(me3K)SAP..., w której me3K odpowiada trimetylo-lizynie przy reszcie 27 ludzkiego histonu H3.
Application
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys27), znane również jako Anti-H3K27me3, jest wysoko opublikowanym króliczym przeciwciałem poliklonalnym. To oczyszczone z białka A przeciwciało jest testowane metodą dot blot pod kątem specyficzności trimetylowanej lizyny 27 i walidowane w WB, ICC, IP.
Immunocytochemia:
Immunoprecypitacja:
Beadlyte Histone-Peptide Specificity Assay:
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa gatunków.
Trimetylowany histon H3 (Lys27). Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa gatunków.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna, pH 7,4, 0,15 M NaCl z 0,05% azydkiem sodu przed dodaniem 30% glicerolu.
Analysis Note
Routinely evaluated by western blot in acid extracted proteins from HeLa cells.
Western Blot Analysis:
0.4 µg/mL of anti-trimethyl histone H3 Lys27 was used on recombinant Histone H3 and HeLa cell acid extracts.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)