Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
13
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ELAVL1(1994)
General description
HuR (Hu-antigen R, ELAV-like protein 1, ELAV1) to białko wiążące RNA, które zawiera 3 domeny wiążące RNA. Wiadomo, że wiąże elementy bogate w AU, jeśli mRNA. Reguluje ekspresję genów poprzez destabilizację ich mRNA. Wiadomo, że jest on regulowany w górę w niektórych nowotworach, takich jak rak piersi i rak żołądka. Niektóre z jego celów obejmują mRNA cFos, IL-3 i BRCA1. Wykazano również, że HuR bierze udział w regulacji ekspresji VEFG-A i NFkB w niektórych typach komórek. Jego aktywacja i akumulacja są również powiązane z wieloma cząsteczkami sygnalizującymi energię, takimi jak szlak PI3K/Akt i AMPK.
~36 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 1-13 ludzkiego HuR.
Application
Analiza immunoprecypitacji:
10 µg z reprezentatywnej partii wykryło HuR w lizacie RIPA.
Analiza immunocytochemiczna:
Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło HuR w lizatach komórek HeLa i NIH/3T3.
Analiza immunohistochemiczna:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania HuR w tkance łożyska królika.
10 µg z reprezentatywnej partii wykryło HuR w lizacie RIPA.
Analiza immunocytochemiczna:
Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło HuR w lizatach komórek HeLa i NIH/3T3.
Analiza immunohistochemiczna:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania HuR w tkance łożyska królika.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Białko wiążące RNA (RBP)
Czynniki transkrypcyjne
Białko wiążące RNA (RBP)
Przeciwciało anty-HuR to królicze przeciwciało poliklonalne do wykrywania HuR, znanego również jako białko podobne do ELAV 1, antygen Hu R i zostało zatwierdzone w IP, WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
HuR
Physical form
Dokładny skład można znaleźć w arkuszu danych.
Format: Oczyszczony
Konkretna metoda oczyszczania znajduje się w arkuszu danych.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Western Blot Analysis: Evaluated by Western Blot in 3T3/A31 cell lysate using 1 µg/mL of antibody and 10 µg of lysate.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-HuR
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?