Przejdź do
07-488
Przeciwciało anty-PKD2
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Kinaza serynowo-treoninowa D2, nPKC-D2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki24 września 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
9
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 września 2027Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PKD2(353503)
General description
105 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 850-865 (GLPTDRDLGGACPPQD) ludzkiej kinazy białkowej D2 (PKD2).
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie 1:500-1:1000 tego przeciwciała wykryło PKD2 w lizatach RIPA z komórek A431, które były stymulowane PMA.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Przeciwciało anty-PKD2 wykrywa poziom PKD2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje PKD2.
Physical form
Oczyszczone immunologicznie królicze IgG w 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu jako środka konserwującego.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od 2 do 8°C od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Komórki A431 stymulowane PMA
Routinely evaluated by immunoblot in RIPA lysates from HEK293m cells that had been stimulated with 50 ng/mL of PDBu for 10 minutes or PMA stimulated A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)