Przejdź do zawartości
07-550
Przeciwciało anty-SUV39H1
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
KMT1A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SUV39H1(6839)
General description
48kDa
Immunogen
Peptyd (C-QVDPVDMESTRMDSNFGLAGLPGSP) odpowiadający aminokwasom 368-392 mysiego homologa supresora wariegacji 3-9 (SUV39H1).
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-SUV39H1 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania SUV39H1 znanego również jako KMT1A, metylotransferaza 1 histonu H3-K9.
Biochem/physiol Actions
SUV39H1
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu, pH 7,4.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot in U20S cells lysed in RIPA with 0.1% SDS and sonicated.
Other Notes
Zastępuje: MABE552
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)