Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Saccharomyces cerevisiae, human
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
106
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys12)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
General description
10 kDa
Histon H4 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi ogon N-końcowy, histon H4 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku".
Acetylacja histonu H4 zachodzi w kilku różnych pozycjach lizyny w ogonie histonu i jest wykonywana przez rodzinę enzymów znanych jako acetylotransferazy histonowe (HAT).
Acetylacja histonu H4 zachodzi w kilku różnych pozycjach lizyny w ogonie histonu i jest wykonywana przez rodzinę enzymów znanych jako acetylotransferazy histonowe (HAT).
Immunogen
peptyd zawierający sekwencję (LGAcKGG) odpowiadającą acetylacji lizyny 12 drożdżowego histonu H4.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
Użyj przeciwciała anty-acetylo-histonowego H4 (Lys12) (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w ChIP, DB, WB, ChIP-seq do wykrywania acetylo-histonu H4 (Lys12) znanego również jako H4K12Ac, Histon H4 (acetyl K12).
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa gatunków
Rozpoznaje histon H4 acetylowany na lizynie 12.
Physical form
Surowica pozbawiona odporności
Zubożona królicza surowica odpornościowa w 30% glicerolu, 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa traktowanych maślanem sodu
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa traktowanych maślanem sodu
routinely evaluated by immunoblot on acid extracted proteins from HeLa cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?