Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
48
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXO3(2309)
General description
Około 90-95 kDa
Rodzina czynników transkrypcyjnych forkhead to duża grupa białek, które mają wspólną konserwatywną 100-aminokwasową domenę wiążącą DNA, która jest określana jako skrzydlata helisa lub domena forkhead od założyciela tej grupy, genu forkhead u Drosophila. Oprócz ich roli podczas normalnego rozwoju, ostatnie badania wykazały, że członkowie rodziny forkhead mogą uczestniczyć w kilku rodzajach nowotworów. W szczególności, 3 geny ludzkiej rodziny forkhead, FKHR, FKHRL1 i AFX, które są ortologami DAF-16 u Caenorhabditis elegans, zostały zidentyfikowane w chromosomalnych punktach przerwania w ludzkich nowotworach. Te trzy geny zostały przypisane do podrodziny FOXO (nazwa pochodzi od "Forkhead Box, group O") czynników transkrypcyjnych typu forkhead. Czynniki forkhead, w tym FKHRL1, regulują swoją aktywację poprzez fosforylację przez proto-onkogen Akt (kinaza białkowa B) i/lub SGK (kinazy indukowane przez surowicę i glukokortykoidy) w komórkach ssaków, a fosforylowana forma zlokalizowana w cytoplazmie jest uznawana za formę nieaktywną, podczas gdy importowany do jądra pozbawiony fosforylacji FKHRL1 jest funkcjonalny jako aktywny czynnik transkrypcyjny.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 330-673 ludzkiego FKHRL1/FOXO3A.
Epitop: a.a. 330-673
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało Anti-FOXO3a/FKHRL1 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzone w WB do wykrywania FOXO3a/FKHRL1 znanego również jako białko AF6q21, Forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1, forkhead box O3A.
Biochem/physiol Actions
Nie testowano na innych gatunkach.
Rozpoznaje FKHRL1/FOXO3A, pan 90-95 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony przez powinowactwo
Poliklonalny królik oczyszczony z powinowactwa do antygenu, a następnie pozbawiony anty-GST, w 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by Western Blot on 3T3/A31 cell lysates.
Western Blot Analysis:
A 0.5 g/mL dilution of this antibody was used to detect FOXO3a/FKHRL1 in 3T3/A31 cell lysate.
Western Blot Analysis:
A 0.5 g/mL dilution of this antibody was used to detect FOXO3a/FKHRL1 in 3T3/A31 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1007
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?