Przejdź do
07-724
Przeciwciało przeciwko receptorowi α-insuliny, podjednostka β
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Antygen CD220, receptor insuliny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki21 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
33
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 września 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... INSR(3643)
General description
97 kDa
Receptor insulinowy jest receptorem kinazy tyrozynowej, który po związaniu z insuliną inicjuje wiele szlaków transdukcji sygnału, w tym JNK, PI 3-kinazy, Akt i PKC. Interwencja farmakologiczna tych szlaków zależnych od insuliny R jest bardzo interesująca w leczeniu insulinooporności, otyłości i cukrzycy. Receptor insuliny (IR) jest syntetyzowany jako pojedynczy polipeptyd, który jest następnie rozszczepiany w celu wytworzenia zewnątrzkomórkowego łańcucha α oraz przezbłonowego i wewnątrzkomórkowego łańcucha β, połączonych ze sobą wiązaniami dwusiarczkowymi. Łańcuch β ma wiele miejsc fosforylacji tyrozyny, w tym trzy miejsca autofosforylacji w pętli aktywacyjnej. Ogólna struktura IR jest wysoce homologiczna do receptora IGF-I, z wyjątkiem ich c-końca, gdzie oba białka nieco się różnią. IR sygnalizuje głównie poprzez fosforylację białek z rodziny IRS (Insulin Receptor Substrate), które tworzą miejsca dokowania dla białek zawierających domenę SH2. Sygnalizacja insulinowa jest wysoce zależna od szlaku kinazy PI3 i Akt, które wydają się pośredniczyć w funkcjach insuliny.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające ostatnim 100 C-końcowym resztom aminokwasowym łańcucha β ludzkiego receptora insuliny
Epitop: C-terminus
Application
Analiza immunoprecypitacji:
Anti-α-Insulin Receptor Antibody, β subunit to przeciwciało przeciwko receptorowi a-insuliny do stosowania w IP i WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Metabolizm
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje receptor α-insuliny, podjednostkę β.
Physical form
Oczyszczona królicza surowica poliklonalna w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki mózgowej
Evaluated by Western Blot in Human brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this antibody detected α-Insulin Receptor, β subunit in human brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)