Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
11
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr34)
Gene Information
human ... AKT1(207)
General description
60 kDa
Immunogen
Peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzką fosfo-AKT (Thr34); Sekwencja wysoce konserwatywna u myszy i szczurów.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Ogólna modyfikacja potranslacyjna
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Ogólna modyfikacja potranslacyjna
Przeciwciało anty-fosfo-AKT (Thr34) wykrywa poziom fosfo-AKT (Thr34) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że może reagować krzyżowo z myszami i szczurami ze względu na wysoką homologię sekwencji, ale nie zostało to przetestowane.
Rozpoznaje fosfo-AKT (Thr34)
Physical form
100 μl specyficznej dla epitopu króliczej poliklonalnej IgG oczyszczonej przez powinowactwo w 50% buforze do przechowywania powinowactwa (PBS zawierający 1,0 mg/ml BSA i 0,05% azydku sodu) i 50% glicerolu.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?