Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr246)
Gene Information
human ... AKT1S1(84335)
mouse ... Akt1S1(67605)
General description
PRAS40 (Proline Rich Akt Substrate, 40 kDa), znany również jako AKT1S1, jest białkiem o wszechobecnej ekspresji, które jest fosforylowane na reszcie Thr246 poprzez szlak PI3K/Akt. Zostało ono pierwotnie odkryte jako substrat Akt, ponieważ posiada przypuszczalny motyw fosforylacji Akt RxRxxpS/pT2. Ta fosforylacja pozwala mu wiązać 14-3-3 i Raptor kompleksu mTOR mTORC1. Wiadomo, że PRAS40 wiąże się i reguluje aktywność kinaz mTORC1 (mTOR, Raptor, mLST8), która jest aktywowana przez insulinę za PI3K i Akt, a następnie fosforyluje p70S6K i 4EBP1. Wiadomo, że PRAS40 ma przypuszczalny motyw TOS (FVMDE), który pozwala mu wiązać się z Raptorem mTORC1 pod nieobecność insuliny1. Uważa się, że poprzez wiązanie się z Raptorem, PRAS40 hamuje aktywność kinazową mTORC1 poprzez zapobieganie wiązaniu się z jego substratami, takimi jak p70S6K i 4EBP1.
Około 40 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki fosfo-PRAS40 (Thr246).
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie 1:1000 tej partii wykryło fosforylowany PRAS40 (Thr246) w lizatach RIPA niestymulowanych i stymulowanych PDGF komórek NIH3T3.
Przeciwciało anty-fosfo-PRAS40 (Thr246) (substrat AKT bogaty w prolinę) jest przeciwciałem przeciwko fosfo-PRAS40 (Thr246) do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosforylowany PRAS40 (Thr246), Mr 40 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona królicza poliklonalna IgG w buforze zawierającym PBS (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3, zawierającym 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteazy) i 0,05% azydku sodu oraz 50% glicerolu.
Analysis Note
Kontrola
Komórki NIH3T3 stymulowane PDGF.
Komórki NIH3T3 stymulowane PDGF.
Routinely evaluated by Western Blot on PDGF stimulated NIH3T3 cell lysates.
Western Blot Analysis:
A 1:1000 dilution of this lot detected phosphorylated PRAS40 (Thr246) in RIPA lysates of unstimulated and PDGF stimulated NIH3T3 cells.
Western Blot Analysis:
A 1:1000 dilution of this lot detected phosphorylated PRAS40 (Thr246) in RIPA lysates of unstimulated and PDGF stimulated NIH3T3 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?