Przejdź do
08-126
Human Vitronectin
recombinant, expressed in E. coli, liquid, 1.5 mg/mL, suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
5040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1.5 mg/mL
Mol wt:
Mw 78 kDa
5040,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Witronektyna, ludzka rekombinowana,
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
mol wt
Mw 78 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
1.5 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... VTN(7448)
General description
Źródło produktu: N-końcowa, znakowana GST, pełnej długości ludzka witronektyna wyrażana w E. coli
Physical form
Płyn w 10 mM fosforanie sodu, pH 7,1, 150 mM chlorku sodu, 0,1 mM DTT, 0,1 mM PMSF i 50% glicerolu.
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by cell adhesion assay.
Other Notes
Zastępuje: CC080
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Witronektyna, ludzka rekombinowana
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)