Merck
09-819
Przeciwciało anty-Lin28
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Białko lin-28 homolog A, Lin-28A, białko zawierające domenę CCHC z palcem cynkowym 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LIN28A(79727)
General description
Lin28 jest regulowanym rozwojowo białkiem wiążącym RNA (RBP). Jego regulacja w dół jest częściowo regulowana przez Lin4 i miR-125b, ssaczego mikro-RNA homologa Lin4. Wiadomo, że jest negatywnie regulowany przez kwas retinowy i działa jako wzmacniacz translacji, kierując określone mRNA do polisomów, a tym samym zwiększając wydajność syntezy białek poprzez zwiększenie liczby zdarzeń inicjacji na cząsteczkę mRNA. Lin28 jest niezbędny i wystarczający do selektywnego blokowania procesu rozszczepiania miRNA pri-let-7 w komórkach embrionalnych. Lin28 jest negatywnym regulatorem biogenezy miRNA i może odgrywać rolę w blokowaniu różnicowania za pośrednictwem miRNA w komórkach macierzystych i niektórych nowotworach. Mechanizm, za pomocą którego miR-125b represjonuje Lin28 w komórkach ssaków, wydaje się obejmować redukcję nie tylko wydajności translacji, ale także obfitości mRNA. Wykazano, że Lin28 jest niezbędny do różnicowania mięśni szkieletowych poprzez translacyjną regulację ekspresji IGF2. Wiadomo, że ulega ekspresji w jądrach, łożysku i embrionalnych komórkach macierzystych (ES).
~28 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane histydyną odpowiadające ludzkiemu Lin28.
Application
Przeciwciało anty-Lin28 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania Lin28, znanego również jako białko lin-28 homolog A i zostało zatwierdzone w WB.
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Szczur i Mysz 98% i 97% homologii sekwencji
Analysis Note
Kontrola
NT2/D1 liatra komórkowa
Evaluated by Western Blot in NT2/D1 cell lyate.
Western Blot Analysis: 1:5,000 dilution of this antibody detected Lin28 in 10 µg of NT2/D1 cell lysate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Lin28
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)