Przejdź do
09-820
Przeciwciało anty-Klf2
serum, from rabbit
Synonim(y):
Kruppel-like factor 2 (lung), Lung krueppel-like factor, krueppel-like factor 2, lung Kruppel-like zinc finger transcription factor, Kruppel-like factor LKLF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
14
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Klf2(16598)
General description
Krueppel-like factor 2 (Klf2) to nowe białko należące do rodziny czynników transkrypcyjnych KLF, podrodziny około 20 członków charakteryzujących się posiadaniem domeny palca cynkowego i funkcjonujących jako regulatory transkrypcji dla różnicowania i wzrostu komórek. Klf2 aktywuje transkrypcję poprzez wiązanie pola CACCC promotora genu beta-globiny. Badania wykazały, że Klf2 odgrywa kluczową rolę zarówno w funkcjonowaniu, jak i różnicowaniu kilku typów komórek, w tym adipocytów, komórek płuc, limfocytów T i monocytów. Został on również niedawno zidentyfikowany jako regulator transkrypcji śródbłonka dla aktywacji prozapalnej i jest wymagany do migracji komórek mięśni gładkich i prawidłowego tworzenia naczyń krwionośnych. Stres ścinający i cytokiny prozapalne są uważane za silne inhibitory Klf2. Ekspresję obserwuje się głównie w tkance płuc i śledziony, ale stwierdzono ją również w tkance aorty.
~40 kDa obserwowane
Immunogen
Białko fuzyjne GST z mysim Klf2 znakowanym histydyną.
Epitop: Nieznany
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: 5 µl z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało Klf2 z 2 x 10E6 do 1 x 10E7 mysich zarodkowych komórek macierzystych. (Huck Ng, Genome Institute of Singapore.)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-Klf2 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania Klf2 znanego również jako czynnik podobny do Kruppela 2 (płuca), czynnik podobny do Kruppela płuc.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt chromatyny mysich zarodkowych komórek macierzystych
Evaluated by Western Blot in mouse embryonic stem cell chromatin extract.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Klf2 in 10 µg of mouse embryonic stem cell chromatin extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2108513SAB2108355HPA055964
description
serum, from rabbit
description
IgG fraction of antiserum
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
ChIP: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)