Przejdź do
1.02491
® H⁺
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
pH
9.0-12.0 (50 g/L in H2O, aqueous suspension)
Quality Segment
mp
1093 °C
General description
Pochłaniacz i neutralizator rozlanych kwasów, ze wskaźnikiem
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)