This product is composed of soda lime glass, which is more fragile and subject to chipping and cracking. Typically, for tissue grinding purposes, beads made of borosilicate, zirconium, or ceramic are most common and robust. Currently, there are a number of product options available. Please see the link below to review items that may be of interest:
https://www.sigmaaldrich.com/search/silica-beads?facet=facet_product_category%3Ahomogenizers&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=silica%20beads&type=product
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 391,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
no temp limit
Quality Segment
General description
Kulki szklane mogą być stosowane do oczyszczania, wzbogacania lub oddzielania próbek ciał stałych, cieczy lub gazów. Oferują doskonałą spójność partii, aby zapewnić wiarygodne, powtarzalne wyniki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Are these beads suitable for grinding plant material in a genogrinder for iron quantitation analyses? Also, will they be stable in a strong acidic environment?
1 answer-
Helpful?
-
-
What type of glass is this? Borosilicate or soda-lime glass?
1 answer-
These beads are made of soda lime glass.