Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
GranuCult® plus
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.3 (25 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
45 g/L
bulk density
820 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas spp.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny - prawie klarowny
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Aeromonas veronii ATCC 9071): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): brak do słabego
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): brak
zmiana koloru na czerwony (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
zmiana koloru na czerwony (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
zmiana koloru na czerwony (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): +
Zmiana koloru na żółty (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): +
Zmiana koloru na żółty (Aeromonas veronii ATCC 9071): +
Inkubacja: 48 godzin w temperaturze 28 °C w warunkach tlenowych
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Aeromonas veronii ATCC 9071): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): brak do słabego
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): brak
zmiana koloru na czerwony (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
zmiana koloru na czerwony (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
zmiana koloru na czerwony (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): +
Zmiana koloru na żółty (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): +
Zmiana koloru na żółty (Aeromonas veronii ATCC 9071): +
Inkubacja: 48 godzin w temperaturze 28 °C w warunkach tlenowych
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar GSP
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?