Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Feature:
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
Particle size:
5-6 μm
Pore size:
60 Å medium pore diameter
Layer thickness:
200 μm
Plate l × w:
10 cm × 10 cm
Material:
glass support, silica gel 60 matrix
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
HPTLC: suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 10 x 10 cm
Application
Szklane płytki HPTLC z żelem krzemionkowym 60 DIOL F₂₅₄s. Płytki HPTLC z żelem krzemionkowym o wymiarach 10 x 10 cm, 25 arkuszy.
Other Notes
Zastępuje: 12668-5; 12668
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 DIOL F₂₅₄s
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?